WHA10405079
Whatman® nitrocellulose filter discs 8 μm pore size
white, hydrophilic, hydrophobic rim, 100 ea, 50 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z697540, membrane filters, syringe filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, with hydrophobic rim, pore size 8 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10405079
Whatman Article No. 28415157 (US reference)
Diâmetro
50 mm
tamanho de poro
8 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)