Documentos Principais
WHA10350241
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 33 x 90 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Sinônimo(s):
Z696528, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pack of 25
fabricante/nome comercial
Whatman 10350241
Whatman Article No. 28414698 (US reference)
L × C
33 mm × 90 mm
espessura
1.5 mm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)