WHA10343876
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589c
sheets, L × W 25 mm × 75 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z749710
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose
sheets
Características
Grade 2589c
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10343876
Whatman Article No. 28414609 (US reference)
Parâmetros
160 sec/100 mL speed (Herzberg)
C × L
25 mm × 75 mm
espessura
750 μm
tamanho de poro
4-8 μm (Particle retention)
peso base
400 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 2589c: 4-8 μm
Thick filter with medium to slow filtration speed, high wet strength and good retention for smaller particles.
Características e benefícios
- Thick filter with medium to slow filtration speed, high wet strength, and good retention for smaller particles.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)