WHA10343687
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z749702
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose
sheets
Características
Grade 2589a
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10343687
Whatman Article No. 28414600 (US reference)
Parâmetros
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
C × L
580 mm × 580 mm
espessura
430 μm
tamanho de poro
6-12 μm
peso base
200 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
Características e benefícios
- A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)