Documentos Principais
WHA10331553
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 320 mm, pack of 50
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z696099, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose filters (super-refined)
circles
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Whatman 10331553
Whatman Article No. 28414454 (US reference)
Parâmetros
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
320 mm
espessura
650 μm
tamanho de poro
20 μm (max.)
peso base
148 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)