Documentos Principais
WHA10301647
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z749001
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose membrane
circles
esterilidade
non-sterile
Características
Grade 0790 1/2
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10301647
Whatman Article No. 28414148 (US reference)
Parâmetros
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
185 mm
espessura
0.17 mm
cinzas
≤0.01%
peso base
84 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Características e benefícios
  • Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)