W6837
Fumaric acid-1,4-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
pf
298-300 (subl) (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
446.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
230 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)