Documentos
W530362
Sigma-Aldrich
Cypress oil
natural, FG
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Cupressus sempervirens
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
forma
liquid
composição
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
índice de refração
n20/D 1.471
densidade
0.869 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody
Aplicação
Typically used in citrus colognes, fougeres, chypres and aldehydic-type fragrance applications
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3