W522902
Musk ketone
≥98%
Sinônimo(s):
4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetophenone, Ketone Moschus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥98%
composição
Contains EU 1223/2009 restricted Musk Ketone
origem
China origin
pf
135-139 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
woody
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
chave InChI
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>334.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 168 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?