Documentos
W515906
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥96%
contém
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
pb
138 °C (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
chave InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup