Documentos Principais
W430500
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número FEMA:
4305
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.050
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; ethereal
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥96%
contém
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
138 °C (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
chave InChI
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)