Documentos Principais
W515604
Sigma-Aldrich
Isopropyl palmitate
≥90%
Sinônimo(s):
Isopropyl hexadecanoate
Selecione um tamanho
W515604-SAMPLE
R$ 362,00
1 KG
R$ 618,00
9 KG
R$ 3.711,00
R$ 362,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W515604-SAMPLE
R$ 362,00
1 KG
R$ 618,00
9 KG
R$ 3.711,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14COOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
298.50
Beilstein:
1786567
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.606
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
oily
grau:
Fragrance grade
Halal
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
R$ 362,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
oily
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
chave InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Isopropyl palmitate is an aliphatic ester used as a flavoring ingredient in food industry.[1] It is one of the volatile compounds found in Psidium salutare fruits[2] and boiled buckwheat flour.[3]
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Volatile compounds of Psidium salutare (HBK) Berg. fruit.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(18), 5146-5148 (2002)
Volatile flavor compounds of boiled buckwheat flour
Yajima I, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 47(4), 729-738 (1983)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1496-1496 (1997)
Varaporn Buraphacheep Junyaprasert et al.
Drug delivery, 15(5), 323-330 (2008-09-03)
The skin permeation enhancement of many kinds of drugs and cosmetic substances by microemulsions has been widely known; however, the correlations between microemulsion microstructures and the efficiency of skin permeation are not fully elucidated. Therefore, the aim of our study
Honglei Xi et al.
International journal of pharmaceutics, 436(1-2), 857-861 (2012-07-17)
The aim of this work was to investigate the effect of the stability of hydrogen-bonded ion pairs with organic amines on transdermal penetration of teriflunomide (TEF). Five organic amines, diethylamine (DEtA), triethylamine (TEtA), diethanolamine (DEA), triethanolamine (TEA), and N-(2'-hydroxyethanol)-piperdine (NP)