W515507
2,5-Dimethylthiophene
≥98%
Sinônimo(s):
NSC 60689
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
pb
134 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup