Documentos Principais
W512508
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCN
Número CAS:
Peso molecular:
149.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
16.05
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
pb
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
chave InChI
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and