Documentos Principais
W508101
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
≥96%, stabilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10
Número CAS:
Peso molecular:
94.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥96%
contém
BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
114-115 °C (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
chave InChI
QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene is reported to be produced by some Nodulosporium species along with other volatile organic compounds (VOCs).[1][2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
János P Mészáros et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(23), 7977-7992 (2020-06-06)
Herein the design and synthesis of a new 8-hydroxyquinoline derivative, (S)-5-chloro-7-((proline-1-yl)methyl)8-hydroxyquinoline (HQCl-Pro), with good water solubility and multidrug resistance reversal activity are reported. In this work the proton dissociation processes of HQCl-Pro and its complex formation with [Rh(η5-C5Me5)(H2O)3]2+, [Ru(η6-p-cymene)(H2O)3]2+ and
An endophytic Nodulisporium sp. producing volatile organic compounds having bioactivity and fuel potential.
Mends MT, et al.
Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology, 3(3) (2012)
Hypoxylon sp., an endophyte of Persea indica, producing 1, 8-cineole and other bioactive volatiles with fuel potential.
Tomsheck AR, et al.
Microbial Ecology, 60(4), 903-914 (2010)