W506109
Ethyl chrysanthemate
mixture of cis and trans, ≥95%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-3-(1-isobutenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, Chrysanthemum monocarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
112 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; ethereal; sweet; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1C(\C=C(\C)C)C1(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3
chave InChI
VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?