Key Documents
W502804
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
107913
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
14.3 %
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
240 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6