Documentos
774421
Sigma-Aldrich
5-(Ethoxymethyl)furan-2-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-Formyl-5-ethoxymethylfuran, 5-(Ethoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-Ethoxymethylfurfural
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
154.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.511
pb
267-274 °C/760 mmHg
densidade
1.099 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
chave InChI
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3