Documentos
W501700
Sigma-Aldrich
Furfuryl butyrate
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
Conselho da Europa nº:
638
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.130
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
grape; fruity
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
chave InChI
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup