Documentos Principais
W501603
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
Sinônimo(s):
3-Furaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
96.08
Beilstein:
105852
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
144 °C/732 mmHg (lit.)
densidade
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
chave InChI
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)