Documentos Principais
W484815
Sigma-Aldrich
Lemon terpenes
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
4848
Código UNSPSC:
12164502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Citrus limon (Burm)
Nível de qualidade
grau
Kosher
natural
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
fresh; lemon
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
43 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.