Documentos Principais
W473401
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)decanal
≥90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22OS
Número CAS:
Peso molecular:
202.36
Número FEMA:
4734
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.306
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
0.930 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
fatty; green; meaty; vegetable; roasted; sulfurous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CC(SC)CCCCCCC)=O
InChI
1S/C11H22OS/c1-3-4-5-6-7-8-11(13-2)9-10-12/h10-11H,3-9H2,1-2H3
chave InChI
WZRMFIROSHXUJB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(1) Potential Applications: This compound imparts an impacting sulfurous green vegetative fattiness that would be useful in broccoli, cabbage and other vegetables and fruits such as cucumber and watermelon. It also has a warm roasted fatty chicken depth nuance.
(2) Odor Characteristics: @1.0% ETOH. Sulfurous and fatty. Green vegetative, broccoli and cabbage, fatty with notes of roasted chicken.
(3) Taste Characteristics: @ 0.20 PPM. Impacting sulfurous green vegetative with notes of cucumber and watermelon with fatty nuances of cooked egg.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)