Key Documents
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número FEMA:
4412
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.234
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Ensaio
95%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
pb
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; melon; waxy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
chave InChI
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)