Documentos Principais
W242000
Sigma-Aldrich
Ethyl p-anisate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número FEMA:
2420
Número CE:
Conselho da Europa nº:
249
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.714
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
p.e.
263 °C (lit.)
pf
7-8 °C (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
anise; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)