Key Documents
W428600
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolane
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
4286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
6.135
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
150-153 °C (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal; buttery; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Possible applications: Italian cheeses, dairy applications, apple, pineapple and cocoa nuances.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 10.0%: Sweet, ethereal, musty and slightly fermented, dairy-like with fruity apple and banana nuances.
Taste at 20ppm: Creamy, cocoa, woody, juicy fruit with apply, pineapple and dairy cheesy nuances.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)