fonte biológica
synthetic
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
2.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
356 °F
Lim. expl.
5.6 %
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
155-158 °C (lit.)
40-42 °C/11 mmHg (lit.)
pf
−93.5 °C (lit.)
densidade
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
fishy
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter