Documentos Principais
W424101
Sigma-Aldrich
Hexylamine
99%
Sinônimo(s):
1-Aminohexane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5NH2
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número FEMA:
4241
Beilstein:
1731298
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
11.016
Ensaio
99%
Lim. expl.
2.1-9.3 %
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
p.e.
131-132 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
densidade
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
chave InChI
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Butylamine 99.5%
Sigma-Aldrich
471305
Butylamine
Nonylamine 98%
Sigma-Aldrich
N31001
Nonylamine
Isobutylamine 99%
Sigma-Aldrich
I14150
Isobutylamine