W423501
ε-Caprolactam
Sinônimo(s):
2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
707 °F
Lim. expl.
8 %
pb
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
pf
68-71 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
chave InChI
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?