Documentos Principais
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Sinônimo(s):
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
112910
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
13.11
fonte biológica
synthetic
Ensaio
97%
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
75-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
chave InChI
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Component of tanning products
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)