Documentos
767891
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone-2-13C dimer
99% 13C, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99% 13C
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[13C]1(O)CO[13C](CO)(O)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2/i5+1,6+1
chave InChI
KEQUNHIAUQQPAC-MPOCSFTDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3