fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
pb
107 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4-6,8H,3,7,9H2,1-2H3/b6-5-,8-4+
chave InChI
KITGYVIOYOCIIE-QNMAEOQASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup