Documentos
W379204
Sigma-Aldrich
2-Pentanethiol
≥97%
Sinônimo(s):
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
104.21
Número FEMA:
3792
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
12.192
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.4410 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)S
Características e benefícios
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy