Key Documents
W369004
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número FEMA:
3690
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10681
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.545
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; leafy; melon; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
chave InChI
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter