Documentos Principais
W361808
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1-pentanol
≥98%
Sinônimo(s):
Benzenepentanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)5OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.24
Número FEMA:
3618
Beilstein:
1935233
Número CE:
Conselho da Europa nº:
674
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.051
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
155 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
carnation; medicinal
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
chave InChI
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hidetaka Nagatomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(1), 128-136 (2005-01-25)
Hyperthermostable beta-glucosidase from Pyrococcus furiosus was enclosed in gelatin gel by cross-linking with transglutaminase. Gelatin-immobilized beta-glucosidase was considerably more thermostable than the native enzyme. Lyophilized immobilisate was stored at 90 degrees C for 1 month without loss of activity. The