558095
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +15.8°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
99% (ee) (GLC)
índice de refração
n20/D 1.5150 (lit.)
pb
206-207 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
GDWRKZLROIFUML-VIFPVBQESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves