W358908
Resorcinol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
1,3-Benzenediol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
densidade de vapor
3.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
1126 °F
p.e.
178 °C/16 mmHg (lit.)
178 °C/16 mmHg
pf
109-112 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 5%, colorless to faintly yellow
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
creamy; musty
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
chave InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?