Documentos Principais
W354600
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Sinônimo(s):
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11N
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número FEMA:
3546
Beilstein:
109269
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11385
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.066
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
densidade de vapor
4.2 (vs air)
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
178 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
nutty; earthy; roasted
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
chave InChI
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Masaaki Fujikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(11), 3756-3767 (2007-04-10)
We previously reported a classical quantitative structure-activity relationship (QSAR) equation for permeability coefficients (P(app-pampa)) by parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA) of structurally diverse compounds with simple physicochemical parameters, hydrophobicity at a particular pH (logP(oct) and |pK(a)-pH|), hydrogen-accepting ability (SA(HA))