Documentos Principais
W351318
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
≥95%, FG
Sinônimo(s):
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Fórmula linear:
HS(CH2)9SH
Número CAS:
Peso molecular:
192.39
Número FEMA:
3513
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11558
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.069
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
meaty; sulfurous
grau:
FG
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.4999 (lit.)
p.e.
284 °C (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
chave InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Possible uses: mushroom, meat, chicken, cereal, cucumber.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 0.10%: waxy, sulfurous, metallic, vegetative.
Taste @ 1 ppm: waxy, mushroom, vegetative with cucumber-like nuances.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, Gerard
Perfumer & Flavorist, 33, 73-73 (2008)
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on