Documentos Principais
W347108
Sigma-Aldrich
(−)-Ambroxide
≥99%
Sinônimo(s):
1,5,5,9-Tetramethyl-13-oxatricyclo[8.3.0.04,9]tridecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28O
Número CAS:
Peso molecular:
236.39
Número FEMA:
3471
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
woody; pine
fonte biológica:
synthetic
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
atividade óptica
[α]20/D −29.5°, c = 1 in toluene
pf
74-76 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
woody; pine
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
chave InChI
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Coumarin ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C4261
Coumarin
Asma Nasib et al.
Journal of natural products, 69(6), 957-959 (2006-06-24)
Biotransformation of (-)-ambrox (1) with cell suspension cultures of Actinidia deliciosa (Kiwifruit) yielded the regio- and stereospecific oxygenated products 3-oxoambrox (2), 3beta-hydroxyambrox (3), 1alpha-hydroxyambrox (4), 3beta,6beta-dihydroxyambrox (5), 1alpha,6beta-dihydroxyambrox (6), and 1alpha,3beta-dihydroxyambrox (7). Metabolites 6 and 7 were found to be