357995
Sclareol
98%
Sinônimo(s):
Labd-14-ene-8,13-diol, (1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]25/D −13°, c = 4 in carbon tetrachloride
p.e.
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
pf
95-100 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
chave InChI
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?