W347000
Quinoline
≥97%
Sinônimo(s):
1-Benzazine, 2,3-Benzopyridine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
896 °F
índice de refração
n20/D 1.625 (lit.)
pb
113-114 °C/11 mmHg (lit.)
237 °C (lit.)
pf
−17-−13 °C (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
medicinal; musty; tobacco
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
chave InChI
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2D6(1565)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup