W337900
trans-2-Nonen-1-ol
≥96%, FCC, stabilized, FG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Ensaio
≥96%
pode conter
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
105 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; melon; waxy
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+
chave InChI
NSSALFVIQPAIQK-BQYQJAHWSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?