W336807
4-Methyl-3-penten-2-one
90%
Sinônimo(s):
Mesityl oxide, 4-Methyl-3-penten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
90%
Impurezas
≤10% 4-methyl-4-penten-2-one
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
130 °C (lit.)
pf
-41.5 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
earthy; vegetable
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
chave InChI
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup