Documentos
W330302
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanethiol
≥95%, FG
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
104.21
Número FEMA:
3303
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11509
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.048
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
pressão de vapor
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
116-117 °C (lit.)
densidade
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup