Documentos Principais
W330205
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyrazine
≥99%, FCC, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Número FEMA:
3302
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11347
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.054
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cocoa; nutty
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
60-61 °C/29 mmHg (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cocoa; nutty
cadeia de caracteres SMILES
COc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)