Documentos Principais
W326100
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylcyclohexanone
mixture of diastereomers, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
peppermint cyclohexanone
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)C6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
3261
Beilstein:
1859137
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11044
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.095
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
76-78 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cooling; woody; camphoraceous; minty; peppermint
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
RQXTZKGDMNIWJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-sec-Butylcyclohexanone can be used as a flavoring agent[1] and fragrance ingredient.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 20 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)