W323500
4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran
≥95%
Sinônimo(s):
Menthofuran
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]25/D +90°, c = 10 in methanol
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pb
80-82 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coffee; musty; earthy; pungent; nutty
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?