Documentos
W322400
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-2-butenal, mixture of cis and trans
≥97%, FG
Sinônimo(s):
cocoa butenal
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(C6H5)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número FEMA:
3224
Número CE:
Conselho da Europa nº:
670
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.062
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
pb
177 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cocoa; honey; musty; floral
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(=CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h2-8H,1H3
chave InChI
DYAOGZLLMZQVHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
106 °C