Documentos
W317209
Sigma-Aldrich
Hexyl isobutyrate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Hexyl-2-methylpropionate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número FEMA:
3172
Número CE:
Conselho da Europa nº:
646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.478
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; pear; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed