Documentos Principais
W305618
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl alcohol
≥98%
Sinônimo(s):
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
Selecione um tamanho
W305618-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 379,00
10 KG
R$ 1.656,00
25 KG
R$ 3.455,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W305618-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 379,00
10 KG
R$ 1.656,00
25 KG
R$ 3.455,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número FEMA:
3056
Beilstein:
102723
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2029
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.020
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
3.52 (vs air)
pressão de vapor
2.3 mmHg ( 39 °C)
Ensaio
≥98%
Lim. expl.
9.7 %
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
178 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
vegetable
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetrahydrofurfuryl alcohol is one of the aroma constituents of coffee.[1]
Aplicação
  • Electrochemical oxidation of tetrahydrofurfuryl alcohol on boron-doped diamond anode: Influence of current density and electrolyte solution.: Research into the electrochemical pathways of tetrahydrofurfuryl alcohol offers insights into its potential for energy storage applications, focusing on how varying electrical and solvent conditions affect its oxidation rates (Xiong Y et al., 2023).
  • Polar-Functionalized Polyethylenes Enabled by Palladium-Catalyzed Copolymerization of Ethylene and Butadiene/Bio-Based Alcohol-Derived Monomers.: This paper presents a novel approach to the synthesis of functionalized polymers using tetrahydrofurfuryl alcohol derivatives, which could revolutionize materials science with new, sustainable polymer blends (Jian Z et al., 2023).
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Contribution of coffee aroma constituents to the mutagenicity of coffee.
Aeschbacher HU, et al.
Food And Chemical Toxicology, 27(4), 227-232 (1989)
[Acute poisoning with tetrahydrofurfuryl alcohol combined with methanol].
B F Murashov et al.
Voenno-meditsinskii zhurnal, (10)(10), 32-34 (1983-10-01)
S M Bellm et al.
The Journal of chemical physics, 136(24), 244301-244301 (2012-07-05)
Cross section data for electron scattering from DNA are important for modelling radiation damage in biological systems. Triply differential cross sections for the electron impact ionization of the highest occupied outer valence orbital of tetrahydrofurfuryl alcohol, which can be considered
G Zarnt et al.
Journal of bacteriology, 183(6), 1954-1960 (2001-02-27)
The quinohemoprotein tetrahydrofurfuryl alcohol dehydrogenase (THFA-DH) from Ralstonia eutropha strain Bo was investigated for its catalytic properties. The apparent k(cat)/K(m) and K(i) values for several substrates were determined using ferricyanide as an artificial electron acceptor. The highest catalytic efficiency was
Chung-Yi Chen
Natural product research, 24(19), 1830-1833 (2010-11-26)
Pressalanin A, a 2-functionalized tetrahydrofuranol, has been isolated from the leaves of Michelia compressa var. lanyuensis (Magnoliaceae), and the structure was determined on the basis of a spectroscopic analysis.